Läs mer
5-nitro-1H-indol-3-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10756715
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10756715 50 g 50g
10161082 1 g 1g
10121182 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10756715 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01174EE
Kemiska identifierare
CAS 6625-96-3
Molekylformel C9H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 190.158
MDL-nummer MFCD01313781
InChI-nyckel PHKYMSLVWLYDKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindole-3-carbaldehyde, 5-nitroindole-3-carboxaldehyde, 5-nitro-1h-indole-3-carboxaldehyde, pubchem9126, 5-nitro-3-formylindol, 5-nitro-3-formyl-indole, 5-nitro-3-indolealdehyde, 5-nitroindole-3-aldehyde, 5-nitro-3-indolecarbaldehyde, 5-nitro-1h-indole-3-carb aldehyde
PubChem CID 246039
IUPAC-namn 5-nitro-1H-indol-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=CN2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 190.16
Procent renhet 97%