Läs mer
5-nitro-1H-pyrazol, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10639744
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10639744 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10300953 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10639744 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer FM00165CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 26621-44-3
Molekylformel C3H3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 113.08
MDL-nummer MFCD00159621,MFCD00238787
InChI-nyckel MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
PubChem CID 123419
IUPAC-namn 5-nitro-lH-pyrazol
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 113.08
Procent renhet 97%