Läs mer
5-nitro-2-bensimidazolinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379145
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379145 25 g 25g
11359145 1 g 1g
11369145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16391.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-84-5 | C7H5N3O3 | 179.14 g/mol
5-Nitro-2-bensimidazolinon används som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-Nitro-2-bensimidazolinon används som mellanprodukter
.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-84-5
Molekylformel C7H5N3O3
Molekylvikt (g/mol) 179.14
MDL-nummer MFCD00220274
InChI-nyckel DLJZIPVEVJOKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-benzimidazolinone, 5-nitro-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 5-nitrobenzimidazol-2-one, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2-hydroxy-5-nitrobenzimidazole, 5-nitro-2 3h-benzimidazolone, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 2-benzimidazolinone, 5-nitro, 5-nitro-1h-benzimidazol-2-ol, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-benzimidazol-2-one
PubChem CID 3725611
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=O)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-benzimidazolinone
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 171386
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 5-nitro-2,3-dihydro-lH-l,3-bensodiazol-2-on
Formel vikt 179.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.