Läs mer
5-Nitro-2-(bromoacetamido)benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide |
| CAS | 2011-70-3 |
| Molekylformel | C15 H11 Br N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide, Nitrazepam Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrN2O4/c16-9-14(19)17-13-7-6-11(18(21)22)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,19) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-bromoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.16 |
| Formel vikt | 361.9902 |