Läs mer
5-Nitro-2-furaldehyde, 97%
Produktkod. 10518663
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Amber glass bottle
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10518663 1 g Amber glass bottle 1g
10752601 10 g Glasflaska 10g
10696924 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10518663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC17386DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-63-5
MDL-nummer MFCD00003230
InChI-nyckel SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC-namn 5-nitrofuran-2-carbaldehyde
LEDER C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-furaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33°C to 37°C
Färg Yellow to Brown
Densitet 1.3400g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C5H3NO4
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 141.082
Formel vikt 141.08
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.