Läs mer
5-nitro-2-furaldehyd, 99 %
Produktkod. 11394649
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394649 25 g 25g
11384649 5 g 5g
11423324 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10618.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141,082 g/mol
5-nitro-2-furaldehyd användes vid syntesen av en serie 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-on-derivat. . Det användes också vid syntes av modifierad mesoporös kiseldioxid (MCM-41). 5-Nitrofurfural kan vanligtvis användas som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-nitro-2-furaldehyd användes vid syntesen av en serie 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-on-derivat. . Det användes också vid syntes av modifierad mesoporös kiseldioxid (MCM-41). 5-Nitrofurfural kan vanligtvis användas som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Svårlöslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll dig borta från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-63-5
Molekylformel C5H3NO4
MDL-nummer MFCD00003230
InChI-nyckel SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC-namn 5-nitrofuran-2-karbaldehyd
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-furaldehyde
Smältpunkt 34 °C till 38 °C
Densitet 1.349
Kokpunkt 228 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Brytningsindex 1.59
Kvantitet 25 g
Beilstein 120539
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten.
LEDER C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Molekylvikt (g/mol) 141.082
Formel vikt 141.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.