Läs mer
5-nitro-2-furaldehyddiacetat, 97 %
Produktkod. 11443687
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443687 100 g 100g
11453687 500 g 500g
11463687 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18169.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243,171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-55-7
Molekylformel C9H9NO7
Molekylvikt (g/mol) 243.171
MDL-nummer MFCD00003244
InChI-nyckel HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
PubChem CID 7097
IUPAC-namn [acetyloxi-(5-nitrofuran-2-yl)metyl]acetat
LEDER CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Smältpunkt 87°C to 92°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 255089
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 243.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.