Läs mer
5-nitro-2-furaldehyd semikarbazon, 98+%
Description
Bakteridödande ämne som används som antibiotikum
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone |
| Smältpunkt | ∼240 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 86403 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,6600 |
| Formel vikt | 198.14 |
| Procent renhet | ≥98% |
RUO– Endast forskningsanvändning