Läs mer
5-Nitro-2-furaldehyd, TRC
Produktkod. 30468191
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468191 5 g
30466425 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30468191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4959305G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-63-5
Molekylformel C5 H3 N O4
Molekylvikt (g/mol) 141.08
Synonym 5-Nitro-2-furfural
IUPAC-namn 5-nitrofuran-2-karbaldehyd
LEDER [O-][N+](=O)c1oc(C=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-furaldehyde
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Formel vikt 141.0062