Läs mer
5-Nitro-2-furaldoxime, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11354584
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354584 50 g 50g
11344584 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01374.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-15-7
Molekylformel C5H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 156.10
MDL-nummer MFCD00198004,MFCD00198004
InChI-nyckel PTBKFATYSVLSSD-ZZXKWVIFSA-N
Synonym nifuroxime, 5-nitro-2-furaldehyde oxime, usaf ea-5, 2-furaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-furaldoxime, 5-nitro, 5-nitro-2-furaldoxime, carbazylquinone, carbilquinone, 5-nitrofuran-2-carbaldehyde oxime, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde oxime
PubChem CID 6478035
LEDER O\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-furaldoxime
Kvantitet 50 g
Beilstein 83037
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,6536
IUPAC-namn (NE)-N-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine
Formel vikt 156.1
Procent renhet 97%