Läs mer
5-nitro-2-furoinsyra, 98+%
Produktkod. 11443274
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443274 100 g 100g
11423274 5 g 5g
11433274 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443274 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10597.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 645-12-5 | C5H3NO5 | 157,081 g/mol
5-nitro-2-furonsyra användes vid framställningen av [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiaziner och [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiazoler. FT-IR- och FT-Raman-spektra för 5-Nitro-2-furonsyra har också studerats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-nitro-2-furonsyra användes vid framställningen av [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiaziner och [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiazoler. FT-IR- och FT-Raman-spektra för 5-Nitro-2-furonsyra har också studerats.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-12-5
Molekylformel C5H3NO5
Molekylvikt (g/mol) 157.081
MDL-nummer MFCD00003240
InChI-nyckel IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furoic acid, nitrofurate, 5-nitrofuroic acid, 2-furoic acid, 5-nitro, 5-nitro-2-furancarboxylic acid, 5-nitropyromucate, 5-nitrofurancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro, ccris 1197, 5-nitropyromucic acid
PubChem CID 12577
IUPAC-namn 5-nitrofuran-2-karboxylsyra
LEDER C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-furoic acid
Smältpunkt 186 °C till 188 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 139373
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 157.08
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.