Läs mer
5-nitro-2-indanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10225564
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225564 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10215564 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08378DE
Kemiska identifierare
CAS 116530-60-0
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.16
MDL-nummer MFCD00598938
InChI-nyckel VSEBFWRYDORZJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1502066
IUPAC-namn 5-nitro-1,3-dihydroinden-2-on
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC2=C(CC(=O)C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-indanone
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 5-nitro-2-indanone, 5-nitro-1h-inden-2 3h-one, 5-nitro-indan-2-one, 5-nitroindan-2-one, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-inden-2-one, pubchem18090, acmc-2099su, 2h-inden-2-one,1,3-dihydro-5-nitro, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-inden-2-one
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%