Läs mer
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11327239
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 11327239
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27416.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25948-11-2
Molekylformel C8H12N3O2
Molekylvikt (g/mol) 182.20
MDL-nummer MFCD00084819
InChI-nyckel KZWODZHPEMBNTR-UHFFFAOYSA-O
Synonym 5-nitro-2-n-propylamino pyridine, 5-nitro-2-n-propylaminopyridine, 5-nitro-n-propyl-2-pyridinamine, acmc-1cgqw, 5-nitro 2-pyridyl propylamine, 5-nitro-n-propyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-nitro-n-propyl
PubChem CID 117675
IUPAC-namn 5-nitro-N-propylpyridin-2-amine
LEDER CCCNC1=CC=C(C=[NH+]1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Smältpunkt 94°C to 96°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.19
Procent renhet 96%