Läs mer
5-nitro-3-fenyl-1H-indol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673413
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10673413 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10673413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00720DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS 14182-37-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C15H10N2O4
MDL-nummer MFCD00054540
Kvantitet 1 g
Synonym 5-nitro-3-phenyl-1h-indole-2-carboxylic acid, maybridge1_006411, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-nitro-3-phenyl
InChI-nyckel BMZNTPXQZKYUKD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=C(C2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5-nitro-3-fenyl-lH-indol-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 282.26
PubChem CID 700784
Formel vikt 282.25
Procent renhet 97%