Läs mer
5-Nitro-6-methylaminoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitro-6-methylaminoquinoline |
| CAS | 14204-97-8 |
| Molekylformel | C10 H9 N3 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-11-9-5-4-8-7(3-2-6-12-8)10(9)13(14)15/h2-6,11H,1H3 |
| LEDER | CNc1ccc2ncccc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-5-nitroquinolin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vikt | 203.0695 |