Läs mer
5-Nitro-8-hydroxykinolin, TRC
Produktkod. 30040371
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040371 10 g
18060020 100 g
17959829 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49621510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4008-48-4
Molekylformel C9 H6 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 190.16
Synonym 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
IUPAC-namn 5-nitrokinolin-8-ol
LEDER Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitroxoline
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Formel vikt 190.0378