Läs mer
5-Nitro-DL-tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitro-DL-tryptophan |
| CAS | 6525-46-8 |
| Molekylformel | C11H11N3O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O4/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14(17)18)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13H,3,12H2,(H,15,16) |
| LEDER | NC(Cc1c[nH]c2ccc(cc12)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(5-nitro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.22 |
| Formel vikt | 249.075 |