Läs mer
5-Nitro Nicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitro Nicotinic acid |
| CAS | 2047-49-6 |
| Molekylformel | C6 H4 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid','5-nitro-, Nicotinic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 3-Carboxy-5-nitropyridine, 5-Nitro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitronicotinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-1-5(8(11)12)3-7-2-4/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-nitropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.11 |
| Formel vikt | 168.0171 |