missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Nitro-o-toluenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrotoluene-2-sulfonicacid |
| CAS | 121-03-9 |
| Molekylformel | C7 H7 N O5 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Nitrotoluene-2-sulfonic Acid, 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid (ACI), Benzenesulfonic acid','2-methyl-5-nitro- (9CI','ACI), 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid (ACI), o-Toluenesulfonic acid','5-nitro- (6CI','7CI','8CI), 4-Nitro-2-toluenesulfonic acid, 5-Nitro-2-methylbenzenesulfonic acid, 5-Nitro-o-toluenesulfonic acid, NSC 9580, p-Nitrotoluene-o-sulfonic acid, PNTOS |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO5S/c1-5-2-3-6(8(9)10)4-7(5)14(11,12)13/h2-4H,1H3,(H,11,12,13) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.2 |
| Formel vikt | 217.0045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?