missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Nitroanthranilamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitroanthranilamide |
| CAS | 16313-65-8 |
| Molekylformel | C7H7N3O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-nitrobenzamide, 2-Carbamoyl-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitro-benzamide, NSC 142033 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O3/c8-6-2-1-4(10(12)13)3-5(6)7(9)11/h1-3H,8H2,(H2,9,11) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-nitrobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0487 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?