Läs mer
5-nitroanthranilsyra, TRC
Produktkod. 30474266
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30474266 25 g
1 options
Produktkod. 30474266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49191025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
CAS 616-79-5
Molekylformel C7 H6 N2 O4
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Amino-5-nitrobenzoic Acid, 5-Nitroanthranilic Acid, NSC 16208, NSC 63867
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-amino-5-nitrobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 182.13
Formel vikt 182.0328