Läs mer
5-nitroanthranilonitril, TRC
Produktkod. 30484275
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30484275 5 g
1 options
Produktkod. 30484275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4919335G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitroanthranilonitrile
CAS 17420-30-3
Molekylformel C7H5N3O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2
LEDER Nc1ccc(cc1C#N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-amino-5-nitrobenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 163.13
Formel vikt 163.0382