Läs mer
5-Nitrobenzene-1,3-Dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitro-isophthalic acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| Formel vikt | 211.0117 |