Läs mer
5-nitrobensen-1,3-dikarboxylsyra, TRC
Produktkod. 17991915
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991915 50 g
17984755 10 g
17940445 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17991915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49479050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-88-2
Molekylformel C8 H5 N O6
Molekylvikt (g/mol) 211.13
Synonym 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid
IUPAC-namn 5-nitrobensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-isophthalic acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vikt 211.0117