Läs mer
5-Nitrobenzimidazol, 98+%
Produktkod. 11458793
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458793 250 g 250g
11448793 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458793 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10524.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-52-0 | C7H5N3O2 | 163,14 g/mol
5-Nitrobenzimidazol används som känsliga reagens som bestämmer vismut, kadmium, koppar och gummiantioxidanter. Det används också som fotografiskt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
5-Nitrobenzimidazol används som känsliga reagenser som bestämmer vismut, kadmium, koppar och gummiantioxidanter. Det används också som fotografiskt material.
Löslighet
Svårlöslig i vatten. (0,5 g/L vid 25 °C). Löslig i metanol.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-52-0
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.14
MDL-nummer MFCD00005604
InChI-nyckel XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrobenzimidazole, 6-nitrobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole, 5-nitro-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-nitro, 1h-benzimidazole, 6-nitro, 6-nitro-benzimidazole, 5 6-nitrobenzimidazole, benzimidazole, 5-nitro, benzimidazole, 6-nitro
PubChem CID 7195
IUPAC-namn 6-nitro-lH-bensimidazol
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrobenzimidazole
Smältpunkt 207 °C till 211 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 7926
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten. (0,5 g/L vid 25 °C). Löslig i metanol.
Formel vikt 163.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.