Läs mer
5-Nitrobenzimidazole, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15810331
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810331 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15810331 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8182570100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 94-52-0
Smältpunkt 204°C to 208°C
MDL-nummer MFCD00040457
Kvantitet 100 g
Synonym 5-Nitrobenzimidazole, 5-Nitrobenzimidazole
Molekylvikt (g/mol) 163.13