Läs mer
5-Nitrobenzimidazol, TRC
Produktkod. 30470185
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30470185 1 g
1 options
Produktkod. 30470185 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4947951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrobenzimidazole
CAS 94-52-0
Molekylformel C7H5N3O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1H-Benzimidazole','5-nitro- (9CI), Benzimidazole','5(or 6)-nitro- (6CI,7CI), Benzimidazole','5-nitro- (8CI), 5(6)-Nitrobenzimidazole, 5-Nitro-1H-benzimidazole, 5-Nitrobenzimidazole, 6-Nitro-1H-benzimidazole, 6-Nitrobenzimidazole, NSC 3068, NSC 58858
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc2nc[nH]c2c1
IUPAC-namn 6-nitro-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 163.14
Formel vikt 163.0382