Läs mer
5-nitrobensotiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456437 1 g 1g
15466437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15456437 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33594.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 2942-07-6 | Molekylformel: C12H18ClNO2 | Molekylvikt: 243,73 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2942-07-6
MDL-nummer MFCD00085891
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Nitrobenzothiazole
Smältpunkt 157 °C till 162 °C
Molekylformel C12H18ClNO2
Kvantitet 1 g
Synonym benzoylcholine chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride benzoate, choline, chloride, benzoate, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzoyloxyethyltrimethylammonium chloride, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminimum chloride, ammonium, 2-hydroxyethyl trimethyl-, chloride, benzoate, 2-trimethylamino ethyl benzoate, chloride
InChI-nyckel QVFHQENRNSAHEK-UHFFFAOYSA-M
LEDER C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[Cl-]
IUPAC-namn 2-bensoyloxietyl(trimetyl)azaniumklorid
Molekylvikt (g/mol) 243.73
PubChem CID 76298
Formel vikt 180.18
Procent renhet 96%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.