Läs mer
5-nitrofuraldehyddiacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3 |
| Formel vikt | 243.0379 |