Läs mer
5-nitrofuraldehyddiacetat, TRC
Produktkod. 30137612
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137612 1 g
30136519 500 mg
30011640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4959001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-55-7
Molekylformel C9 H9 N O7
Molekylvikt (g/mol) 243.17
Synonym (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nitrofural Imp. B (EP), Nifuroxazide Imp. C (EP)
IUPAC-namn [acetyloxi-(5-nitrofuran-2-yl)metyl] acetat
LEDER CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Formel vikt 243.0379