missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Nitrofuraldehyde Diacetate, TRC

Produktkod. 30011640
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011640 100 mg
30136519 500 mg
30137612 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN495900100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 92-55-7
Kemiskt namn eller material (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Formel vikt 243.0379
InChI formel InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
IUPAC-namn [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl] acetate
Molekylformel C9 H9 N O7
Molekylvikt (g/mol) 243.17
LEDER CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Synonym (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nitrofural Imp. B (EP), Nifuroxazide Imp. C (EP)

Specifikationer

Kvantitet 100 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.