Läs mer
(5-nitrofuran-2-yl)metylendiacetat, Mikromol™
Beskrivning
(5-nitrofuran-2-yl)metylendiacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| CAS | 92-55-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| Frakt skick | +4°C |
| Molekylformel | C9 H9 N O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | [acetyloxi-(5-nitrofuran-2-yl)metyl] acetat |
| Visa mer |