Läs mer
(5-nitrofuran-2-yl)metylendiacetat, Mikromol™
Produktkod. 30463233
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463233 4 x 25 mg
30052691 25 mg
30052684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463233 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0943.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(5-nitrofuran-2-yl)metylendiacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
CAS 92-55-7
Analyt- eller komponentnamn (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C9 H9 N O7
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn [acetyloxi-(5-nitrofuran-2-yl)metyl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 243.17
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 243,0379 g/mol