Läs mer
5-nitrohexahydropyrimidin-2,4,6-trionhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3485928
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10055402 10 g 10g
11366885 25 g 25g
11926713 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10055402 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00108EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175278-58-7
Molekylformel C4H5N3O6
Molekylvikt (g/mol) 191.10
MDL-nummer MFCD00160499
InChI-nyckel YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione xhydrate, 5-nitrohexahydropyrimidine-2,4,6-trione hydrate, 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 5-nitrobarbituric acid hydrate, c4nh33o5.h2o, 5-nitro-hexahydro-pyrimidine-2,4,6-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione,5-nitro-, hydrate 1:1
PubChem CID 2781274
LEDER O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrohexahydropyrimidine-2, 4, 6-trione hydrate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 5-nitro-1,3-diazinan-2,4,6-trionhydrat
Formel vikt 191.1
Procent renhet 97%