Läs mer
5-nitrohexahydropyrimidin-2,4,6-trionhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11926713
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11926713 50 g 50g
10055402 10 g 10g
11366885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11926713 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00108EE
Kemiska identifierare
CAS 175278-58-7
Molekylformel C4H5N3O6
Molekylvikt (g/mol) 191.10
MDL-nummer MFCD00160499
InChI-nyckel YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione xhydrate, 5-nitrohexahydropyrimidine-2,4,6-trione hydrate, 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 5-nitrobarbituric acid hydrate, c4nh33o5.h2o, 5-nitro-hexahydro-pyrimidine-2,4,6-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione,5-nitro-, hydrate 1:1
PubChem CID 2781274
LEDER O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrohexahydropyrimidine-2, 4, 6-trione hydrate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn 5-nitro-1,3-diazinan-2,4,6-trion;hydrat
Formel vikt 191.1
Procent renhet 97%