Läs mer
Alfa Aesar™ 5-Nitroindoline, 97%
Produktkod. 11497096
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11497096
Brand: Alfa Aesar™ B25417.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 32692-19-6
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.164
MDL-nummer MFCD00005709
InChI-nyckel WJQWYAJTPPYORB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindoline, 1h-indole, 2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 5-nitro, 2,3-dihydro-5-nitro-1h-indole, ccris 3306, 5-nitro-2,3-dihydro-indole, 5-nitroindolin, 5-nitro indoline, pubchem7442, acmc-1aera
PubChem CID 36219
IUPAC-namn 5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
LEDER C1CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitroindoline
Smältpunkt 92°C to 94°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%