Läs mer
Alfa Aesar™ 5-Nitroindoline, 97%
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitroindoline |
| Smältpunkt | 92°C to 94°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 164.16 |
| Procent renhet | 97% |