missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Nitroisoindoline Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitroisoindoline Hydrochloride Salt |
| CAS | 400727-69-7 |
| Molekylformel | C8H9ClN2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5-nitro-1H-isoindole Hydrochloride Salt, 5-Nitro-2,3-dihydro-1H-isoindole Hydrochloride Salt, 1H-Isoindole','2,3-dihydro-5-nitro-','monohydrochloride (9CI), 1H-Isoindole 2,3-dihydro-5-nitro-','hydrochloride (1:1), 5-Nitroisoindoline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2.ClH/c11-10(12)8-2-1-6-4-9-5-7(6)3-8;/h1-3,9H,4-5H2;1H |
| LEDER | C1=C2CNCC2=CC(=C1)[N+](=O)[O-].Cl |
| IUPAC-namn | 5-nitroisoindoline Hydrochloride Salt |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vikt | 200.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?