Läs mer
5-nitroisophtalsyra, Mikromol™
Produktkod. 17904036
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17904036 25 mg
1 options
Produktkod. 17904036 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0834.150025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-nitroisophtalsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-isophthalic acid
CAS 618-88-2
Analyt- eller komponentnamn 5-Nitro-isophthalic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H5 N O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. O (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound A, Glycopyrrolate USP RC A, Glycopyrrolate Related Compound A, Glycopyrronium Bromide Impurity O, Glycopyrronium Impurity O
InChI formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-namn 5-nitrobensen-1,3-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 211.13
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 211,0117 g/mol