Läs mer
5-nitroisoftalsyra, 97+%
Produktkod. 11489203
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489203 500 g 500g
11479203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11696.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 618-88-2 | C8H5NO6 | 211,129 g/mol
5-Nitroisoftalsyra används som en mellanprodukt av medicinförening och som dispergeringsmedel i färgämnen. Det används som mellanprodukt i organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
5-Nitroisoftalsyra används som en mellanprodukt av medicinförening och som dispergeringsmedel i färgämnen. Det används som mellanprodukt i organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen etc.
Löslighet
Lösligt i vatten.1,5 g/L vid °20 C
Anmärkningar
Oförenligt med starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-88-2
Molekylformel C8H5NO6
Molekylvikt (g/mol) 211.129
MDL-nummer MFCD00007254
InChI-nyckel NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroisophthalic acid, 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro, 5-nitroisophthalicacid, 5-nitro-m-phthalic acid, unii-g7rz7lc76u, isophthalic acid, 5-nitro, 1-nitrobenzene-3,5-dicarboxylic acid, g7rz7lc76u
PubChem CID 12069
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitroisophthalic acid
Smältpunkt 260 °C till 264 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 1976587
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 1,5 g/L vid 20 °C
Formel vikt 211.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.