Läs mer
5-Nitroisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitroisoquinoline |
| CAS | 607-32-9 |
| Molekylformel | C9 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc2cnccc12 |
| IUPAC-namn | 5-nitroisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.16 |
| Formel vikt | 174.0429 |