Läs mer
5-nitropyridin-2-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481739
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481739 1 g 1g
15491739 5 g 5g
15401749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64499.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30651-24-2 | C6H4N2O4 | 168.11 g/mol
Det spelar en viktig roll i syntetiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det spelar en viktig roll i syntetiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30651-24-2
Molekylformel C6H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 168.11
MDL-nummer MFCD04114182
InChI-nyckel QKYRCTVBMNXTBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitropicolinic acid, 5-nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-nitro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-nitro, picolinic acid, 5-nitro, 3-nitro-6-pyridine carboxylic acid, 2-carboxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 520488
IUPAC-namn 5-nitropyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 208°C to 212°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 139209
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 168.11
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.