missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Nitropyridine-3,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitropyridine-3,4-diamine |
| CAS | 4318-68-7 |
| Molekylformel | C5H6N4O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-3-1-8-2-4(5(3)7)9(10)11/h1-2H,6H2,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1cncc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-nitropyridine-3,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.13 |
| Formel vikt | 154.0491 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?