Läs mer
5-nitrosalicylaldehyd, TRC
Produktkod. 30483815
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30483815 5 g
1 options
Produktkod. 30483815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5209505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrosalicylaldehyde
CAS 97-51-8
Molekylformel C7H5NO4
Kvantitet 5 g
Synonym 6-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 881, NSC 97387, 2-Formyl-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 5-Nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Nitrosalicylaladhyde, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-4,10H
LEDER Oc1ccc(cc1C=O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Formel vikt 167.0219