Läs mer
5-Nitrosalicylic acid, 98%
Produktkod. 11469913
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469913 5 g 5g
11479913 25 g 25g
11354649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13010.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
5-Nitrosalicylic syra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en viktig organisk, farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
5-Nitrosalicylic syra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en viktig organisk, farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten
1g/1475ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll dig borta från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-97-9
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.119
MDL-nummer MFCD00007338
InChI-nyckel PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrosalicylic acid
Smältpunkt 228°C to 236°C
Densitet 1.65
Kvantitet 5 g
Beilstein 2213719
Merck Index 14,6632
Löslighetsinformation Soluble in water 1g/1475ml .
Formel vikt 183.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.