Läs mer
5-nitrosalicylsyra metylester, TRC
Produktkod. 30471958
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30471958 5 g
1 options
Produktkod. 30471958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5209155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 17302-46-4
Molekylformel C8H7NO5
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-nitrobenzoate, Methyl 5-Nitro-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Nitrosalicylate
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)6-4-5(9(12)13)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Metyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 197.14
Formel vikt 197.0324