Läs mer
5-nitrosalicylsyra, TRC
Produktkod. 30466245
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30466245 1 g
1 options
Produktkod. 30466245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5209101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Molekylformel C7 H5 N O5
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 183.12
Formel vikt 183.0168