Läs mer
5-Nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine, TRC
Produktkod. 30464552
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30464552 1 g
30472308 5 g
30479422 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30464552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5469751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1006-23-1
Molekylformel C4 H6 N6 O
Molekylvikt (g/mol) 154.13
Synonym 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Triamterene Imp. A (EP), Nitrosotriaminopyrimidine
IUPAC-namn 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
LEDER Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrosotriaminopyrimidine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
Formel vikt 154.0603