Läs mer
5-nitroso-2,4,6-triaminopyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrosotriaminopyrimidine |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 154.0603 |