Läs mer
5-Nitroso-quinolin-8-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitroso-quinolin-8-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-8-4-3-7(11-13)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H |
| Formel vikt | 174.0429 |